Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3767-1G OR3767-5G OR3767-25G
APOSOR3767-1GEA 164 DKK
APOSOR3767-1G APOSOR3767-5G APOSOR3767-25G
Ethyl-4-oxazolecarboxylate 97%
Ethyl-4-oxazolecarboxylate
Formel: C₆H₇NO₃
Smeltepunkt: 48 °C
Massefylde: 1,177 g/cm³ (25 °C)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114940
CAS-nummer: 23012-14-8