4-Chlorbenzylchlorid 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
Synonymer: 1-Chloro-4-(chloromethyl)benzene, 4-Chlorobenzyl chloride
OR3764-1KG OR3764-250G OR3764-5KG OR3764-25G OR3764-100G OR3764-400G
APOSOR3764-1KGEA 774 DKK
APOSOR3764-1KG APOSOR3764-250G APOSOR3764-5KG APOSOR3764-25G APOSOR3764-100G APOSOR3764-400G
4-Chlorbenzylchlorid 99%
4-Chlorbenzylchlorid
Formel: C₇H₆Cl₂
Kogepunkt: 216…222 °C
Smeltepunkt: 26…30 °C
Flammepunkt: 107 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00000914
CAS-nummer: 104-83-6
EINECS: 203-242-7
UN nummer: 3427
ADR: 6.1,III