Ethyl 3-Brom-5-nitrobenzoat 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3749-1G OR3749-5G OR3749-25G
APOSOR3749-1GEA 491 DKK
APOSOR3749-1G APOSOR3749-5G APOSOR3749-25G
Ethyl 3-Brom-5-nitrobenzoat 98%
Ethyl 3-Brom-5-nitrobenzoat
Formel: C₉H₈BrNO₄
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09258760
CAS-nummer: 690260-94-7