2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3747-25G OR3747-5G
APOSOR3747-25GEA 1780 DKK
APOSOR3747-25G APOSOR3747-5G
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide 98%
2-Bromo-N,N-dimethylbenzamide
Formel: C₉H₁₀BrNO
Molekylvægt: 228.0900 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00463635
CAS-nummer: 54616-47-6