2-Quinoxalinecarboxylic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3738-10G OR3738-5G OR3738-25G
APOSOR3738-10GEA 305 DKK
APOSOR3738-10G APOSOR3738-5G APOSOR3738-25G
2-Quinoxalinecarboxylic acid
2-Quinoxalinecarboxylic acid
Formel: C₉H₆N₂O₂
Smeltepunkt: 208 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00012334
CAS-nummer: 879-65-2