2-Amino-6-iodopurine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3725-1G OR3725-250MG OR3725-5G
APOSOR3725-1GEA 0 DKK
APOSOR3725-1G APOSOR3725-250MG APOSOR3725-5G
2-Amino-6-iodopurine
2-Amino-6-iodopurine
Formel: C₅H₄IN₅
Smeltepunkt: 240 °C (dec.)
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08706375
CAS-nummer: 19690-23-4