3-Amino-2-phenylpyridine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Phenylpyridin-3-amine
OR3718-250MG OR3718-5G
APOSOR3718-250MGEA 480 DKK
APOSOR3718-250MG APOSOR3718-5G
3-Amino-2-phenylpyridine
3-Amino-2-phenylpyridine
Formel: C₁₁H₁₀N₂
Smeltepunkt: 62…64 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04114113
CAS-nummer: 101601-80-3