1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3709-1G OR3709-5G
APOSOR3709-1GEA 0 DKK
APOSOR3709-1G APOSOR3709-5G
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
1-(4-Bromobenzyl)piperidine
Formel: C₁₂H₁₆BrN
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD06080709
CAS-nummer: 178162-69-1