4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3708-1G OR3708-5G
APOSOR3708-1GEA 183 DKK
APOSOR3708-1G APOSOR3708-5G
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
4'-Bromobiphenyl-4-ylboronic acid
Formel: C₁₂H₁₀BBrO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02251652
CAS-nummer: 480996-05-2