ω-Brom-2-cyanoacetophenon 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370138-1G OR370138-250MG
APOSOR370138-1GEA 6980 DKK
APOSOR370138-1G APOSOR370138-250MG
ω-Brom-2-cyanoacetophenon 95%
ω-Brom-2-cyanoacetophenon
Formel: C₉H₆BrNO
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03407832
CAS-nummer: 683274-86-4
UN nummer: 1759
ADR: 8,III