4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR370048-25G OR370048-5G
APOSOR370048-25GEA 6810 DKK
APOSOR370048-25G APOSOR370048-5G
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide ≥98%
4-Amino-N-(2-chlorophenyl)benzamide
Formel: C₁₃H₁₁ClN₂O
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00628973
CAS-nummer: 888-79-9