Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR3697-25G OR3697-5G OR3697-1G
APOSOR3697-25GEA 6350 DKK
APOSOR3697-25G APOSOR3697-5G APOSOR3697-1G
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate 95+%
Ethyl-3,4,5-trimethoxybenzoylacetate
Formel: C₁₄H₁₈O₆
Smeltepunkt: 87…89 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00026908
CAS-nummer: 3044-56-2