6-Azaindol 99%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3694-5G OR3694-1G
APOSOR3694-5GEA 491 DKK
APOSOR3694-5G APOSOR3694-1G
6-Azaindol 99%
6-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01686899
CAS-nummer: 271-29-4