4-Azaindol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 1H-Pyrrolo[3,2-b]pyridine, 1H-Pyrrolo[2,3-e]pyridine
OR3693-1G OR3693-5G OR3693-25G
APOSOR3693-1GEA 164 DKK
APOSOR3693-1G APOSOR3693-5G APOSOR3693-25G
4-Azaindol
4-Azaindol
Formel: C₇H₆N₂
Molekylvægt: 118.14 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00971977
CAS-nummer: 272-49-1