1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3692-1G OR3692-250MG OR3692-500MG
APOSOR3692-1GEA 273 DKK
APOSOR3692-1G APOSOR3692-250MG APOSOR3692-500MG
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
1-Methyl-4-nitro-1H-indazole
Formel: C₈H₇N₃O₂
Smeltepunkt: 141…142 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09607929
CAS-nummer: 26120-43-4