1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3690-500MG OR3690-1G OR3690-5G
APOSOR3690-500MGEA 240 DKK
APOSOR3690-500MG APOSOR3690-1G APOSOR3690-5G
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
1-Methyl-1H-indazol-6-amine
Formel: C₈H₉N₃
Smeltepunkt: 174…176 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00456076
CAS-nummer: 74728-65-7