3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3687-25G OR3687-5G OR3687-100G
APOSOR3687-25GEA 262 DKK
APOSOR3687-25G APOSOR3687-5G APOSOR3687-100G
3-Chloro-4-methylbenzonitrile 98%
3-Chloro-4-methylbenzonitrile
Formel: C₈H₆ClN
Smeltepunkt: 46…48 °C
Flammepunkt: 84 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00001799
CAS-nummer: 21423-81-4
EINECS: 244-381-3
UN nummer: 1325
ADR: 4.1,II