(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3686-250MG OR3686-500MG OR3686-1G
APOSOR3686-250MGEA 1340 DKK
APOSOR3686-250MG APOSOR3686-500MG APOSOR3686-1G
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
(2-Methyl-1H-imidazol-4-yl)methanol
Formel: C₅H₈N₂O
Smeltepunkt: 120…122 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06202901
CAS-nummer: 45533-87-7