4-Chloro-1H-indazole
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3679-1G OR3679-250MG OR3679-5G
APOSOR3679-1GEA 186 DKK
APOSOR3679-1G APOSOR3679-250MG APOSOR3679-5G
4-Chloro-1H-indazole
4-Chloro-1H-indazole
Formel: C₇H₅ClN₂
Smeltepunkt: 155…160 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00211065
CAS-nummer: 13096-96-3
UN nummer: 2811
ADR: 6.1,III