6-Bromo-1H-indazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3676-25G OR3676-5G
APOSOR3676-25GEA 371 DKK
APOSOR3676-25G APOSOR3676-5G
6-Bromo-1H-indazole 98%
6-Bromo-1H-indazole
Formel: C₇H₅BrN₂
Smeltepunkt: 180…186 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03265457
CAS-nummer: 79762-54-2