(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3668-25G OR3668-5G
APOSOR3668-25GEA 1440 DKK
APOSOR3668-25G APOSOR3668-5G
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol 95%
(6-Bromo-2-pyridinyl)methanol
Formel: C₆H₆BrNO
Kogepunkt: 246 °C
Smeltepunkt: 34…39 °C
Flammepunkt: >110 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD04039884
CAS-nummer: 33674-96-3