Methyl-4-formylbenzoate
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings:
Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
|
Advarsel
|
Synonymer:
Methyl terephthalaldehydate, Methyl 4-formylbenzoate
OR3659-100G
OR3659-25G
APOSOR3659-100GEA
305
DKK
APOSOR3659-100G
APOSOR3659-25G
Methyl-4-formylbenzoate
Methyl-4-formylbenzoate
Formel:
C₉H₈O₃ Kogepunkt: 265 °C Smeltepunkt: 60…63 °C Massefylde: 1,2 g/cm³ (25 °C) Flammepunkt: 128 °C Opbevaringstemperatur: Stue temperatur |
MDL Number:
MFCD00006950 CAS-nummer: 1571-08-0 EINECS: 216-385-5 |