4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3658-1G OR3658-5G
APOSOR3658-1GEA 2510 DKK
APOSOR3658-1G APOSOR3658-5G
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
4-Amino-6-methoxy-2-methylquinoline
Formel: C₁₁H₁₂N₂O
Smeltepunkt: 202…203 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00552889
CAS-nummer: 104217-23-4