4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Farlig
OR3632-100MG OR3632-250MG
APOSOR3632-100MGEA 164 DKK
APOSOR3632-100MG APOSOR3632-250MG
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
4-Chloro-2,6-dimethylquinoline
Formel: C₁₁H₁₀ClN
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272394
CAS-nummer: 6270-08-2