6-Bromoquinolin-4-ol
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 6-Bromo-4-quinolinol, 6-Bromo-4-hydroxyquinoline
OR3631-1G OR3631-5G
APOSOR3631-1GEA 0 DKK
APOSOR3631-1G APOSOR3631-5G
6-Bromoquinolin-4-ol
6-Bromoquinolin-4-ol
Formel: C₉H₆BrNO
Smeltepunkt: 281…283 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00272435
CAS-nummer: 145369-94-4