3,4,5-Trichlorphenylboronsyrepinacolester 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3,4,5-Trichlorophenylboronic acid,pinacol ester, 4,4,5,5-Tetramethyl-2-(3,4,5-trichlorophenyl)-1,3,2-dioxaborolane
OR361673-1G OR361673-5G
APOSOR361673-1GEA 698 DKK
APOSOR361673-1G APOSOR361673-5G
3,4,5-Trichlorphenylboronsyrepinacolester 96%
3,4,5-Trichlorphenylboronsyrepinacolester
Formel: C₁₂H₁₄BCl₃O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11504973
CAS-nummer: 942069-95-6