1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: 3-(4,4,5,5-Tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-1-tosyl-1H-indole
OR361656-1G OR361656-25G OR361656-5G
APOSOR361656-1GEA 1140 DKK
APOSOR361656-1G APOSOR361656-25G APOSOR361656-5G
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
1-(Toluene-4-sulphonyl)indole-3-boronic acid pinacol ester
Formel: C₂₁H₂₄BNO₄S
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD08063118
CAS-nummer: 1073354-51-4