Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361629-1G OR361629-250MG OR361629-5G
APOSOR361629-1GEA 731 DKK
APOSOR361629-1G APOSOR361629-250MG APOSOR361629-5G
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester 95+%
Tetrahydropyran-4-boronic acid pinacol ester
Formel: C₁₁H₂₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD11506065
CAS-nummer: 1131912-76-9