Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR361552-1G OR361552-5G
APOSOR361552-1GEA 2840 DKK
APOSOR361552-1G APOSOR361552-5G
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester 98%
Propen-1-ylboronic acid pinacol ester
Formel: C₉H₁₇BO₂
Massefylde: 0,881 g/cm³ (25 °C)
Flammepunkt: 53 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD15143598
CAS-nummer: 72824-05-6
UN nummer: 1993
ADR: 3,III