Oxindole-6-boronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361513-100MG OR361513-250MG OR361513-1G
APOSOR361513-100MGEA 398 DKK
APOSOR361513-100MG APOSOR361513-250MG APOSOR361513-1G
Oxindole-6-boronic acid 95+%
Oxindole-6-boronic acid
Formel: C₈H₈BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12913936
CAS-nummer: 1217500-61-2