2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR361503-1G OR361503-5G
APOSOR361503-1GEA 1960 DKK
APOSOR361503-1G APOSOR361503-5G
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-3-pyridineboronic acid
Formel: C₉H₁₃BN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11867876
CAS-nummer: 1218790-86-3