3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR361380-1G OR361380-5G
APOSOR361380-1GEA 164 DKK
APOSOR361380-1G APOSOR361380-5G
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid 98%
3-Methoxy-2-naphthaleneboronic acid
Formel: C₁₁H₁₁BO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD12025968
CAS-nummer: 104115-76-6