2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Synonymer: Methyl 2-methoxy-5-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)nicotinate, 2-Methoxy-3-(carbomethoxy)pyridine-5-boronic acid, pinacol ester
OR361326-100MG OR361326-250MG OR361326-1G
APOSOR361326-100MGEA 665 DKK
APOSOR361326-100MG APOSOR361326-250MG APOSOR361326-1G
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester 95+%
2-Methoxy-3-(methoxycarbonyl)-5-pyridineboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₄H₂₀BNO₅
Molekylvægt: 293.1233 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11855973
CAS-nummer: 1083168-93-7