2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3610-100G OR3610-25G OR3610-5G
APOSOR3610-100GEA 828 DKK
APOSOR3610-100G APOSOR3610-25G APOSOR3610-5G
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride 98%
2,3-Dihydro-1H-inden-1-amine hydrochloride
Formel: C₉H₁₂ClN
Smeltepunkt: 206…210 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD00054294
CAS-nummer: 70146-15-5