Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360704-25G OR360704-5G
APOSOR360704-25GEA 827 DKK
APOSOR360704-25G APOSOR360704-5G
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester 98%
Thiophene-2,5-diboronic acid bis(pinacol) ester
Formel: C₁₆H₂₆B₂O₄S
Smeltepunkt: 227…231 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09800563
CAS-nummer: 175361-81-6