4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360668-1G OR360668-5G
APOSOR360668-1GEA 414 DKK
APOSOR360668-1G APOSOR360668-5G
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole 98%
4,7-Bis(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)-2,1,3-benzothiadiazole
Formel: C₁₈H₂₆B₂N₂O₄S
Smeltepunkt: 207…212 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11656086
CAS-nummer: 934365-16-9