Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360664-1G OR360664-5G
APOSOR360664-1GEA 226 DKK
APOSOR360664-1G APOSOR360664-5G
Benzo[b]furan-3-boronic acid 98%
Benzo[b]furan-3-boronic acid
Formel: C₈H₇BO₃
Opbevaringstemperatur: Fryser
MDL Number: MFCD06801687
CAS-nummer: 317830-83-4