5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360650-1G OR360650-5G
APOSOR360650-1GEA 183 DKK
APOSOR360650-1G APOSOR360650-5G
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester 97%
5-Amino-2-methylphenylboronic acid pinacol ester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Smeltepunkt: 82…86 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD05663859
CAS-nummer: 882670-69-1