4-Bromoisatin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3606-25G OR3606-5G OR3606-100G
APOSOR3606-25GEA 284 DKK
APOSOR3606-25G APOSOR3606-5G APOSOR3606-100G
4-Bromoisatin 98%
4-Bromoisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 253…256 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03618555
CAS-nummer: 20780-72-7