6-Bromisatin 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR3605-25G OR3605-5G OR3605-100G
APOSOR3605-25GEA 469 DKK
APOSOR3605-25G APOSOR3605-5G APOSOR3605-100G
6-Bromisatin 98%
6-Bromisatin
Formel: C₈H₄BrNO₂
Smeltepunkt: 274 °C
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD01631138
CAS-nummer: 6326-79-0