2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360316-1G OR360316-25G OR360316-5G
APOSOR360316-1GEA 208 DKK
APOSOR360316-1G APOSOR360316-25G APOSOR360316-5G
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid 98%
2-Morpholino-5-pyridineboronic acid
Formel: C₉H₁₃BN₂O₃
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD03086116
CAS-nummer: 904326-93-8