2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360301-250MG OR360301-1G OR360301-5G
APOSOR360301-250MGEA 709 DKK
APOSOR360301-250MG APOSOR360301-1G APOSOR360301-5G
2-(Morpholino)phenylboronic acid 98%
2-(Morpholino)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03095109
CAS-nummer: 933052-52-9