2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360269-1G OR360269-5G
APOSOR360269-1GEA 1290 DKK
APOSOR360269-1G APOSOR360269-5G
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
2-Chloro-4-hydroxyphenylboronic acid
Formel: C₆H₆BClO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD02684320
CAS-nummer: 766549-26-2