3,4-Dichlorphenylboronsyrepinacolester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360249-1G OR360249-5G
APOSOR360249-1GEA 414 DKK
APOSOR360249-1G APOSOR360249-5G
3,4-Dichlorphenylboronsyrepinacolester 98%
3,4-Dichlorphenylboronsyrepinacolester
Formel: C₁₂H₁₅BCl₂O₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD05663853
CAS-nummer: 401797-02-2