2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
OR360157-25G OR360157-5G
APOSOR360157-25GEA 602 DKK
APOSOR360157-25G APOSOR360157-5G
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
2-Chloro-5-pyrimidineboronic acid
Formel: C₄H₄BClN₂O₂
Opbevaringstemperatur: Køleskab
MDL Number: MFCD08063113
CAS-nummer: 1003845-06-4