4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360155-25G OR360155-5G
APOSOR360155-25GEA 827 DKK
APOSOR360155-25G APOSOR360155-5G
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid 95+%
4-(2-Naphthyl)phenylboronic acid
Formel: C₁₆H₁₃BO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD09260454
CAS-nummer: 918655-03-5