6-Brom-2-pyridinboronsyrepinacolester 98%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 2-Bromo-6-(4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolan-2-yl)pyridine, 6-Bromo-2-pyridylboronic acid Pinacol ester, 6-Bromopyridine-2-boronic acid pinacol ester, 2-(6-Bromo-2-pyridyl)-4,4,5,5-tetramethyl-1,3,2-dioxaborolane
OR360154-10G OR360154-25G OR360154-5G
APOSOR360154-10GEA 861 DKK
APOSOR360154-10G APOSOR360154-25G APOSOR360154-5G
6-Brom-2-pyridinboronsyrepinacolester 98%
6-Brom-2-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₁H₁₅BBrNO₂
Molekylvægt: 283.96 g/mol
Smeltepunkt: 125…127 °C
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD06796177
CAS-nummer: 651358-83-7