4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
Advarsel
Synonymer: 4-(4-Methyl-1-piperazinyl)phenylboronic Acid
OR360145-1G OR360145-10G OR360145-5G
APOSOR360145-1GEA 327 DKK
APOSOR360145-1G APOSOR360145-10G APOSOR360145-5G
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid 96%
4-(4-Methylpiperazin-1-yl)phenylboronic acid
Formel: C₁₁H₁₇BN₂O₂
Molekylvægt: 220.08 g/mol
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11223486
CAS-nummer: 229009-40-9