3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360139-1G OR360139-5G
APOSOR360139-1GEA 248 DKK
APOSOR360139-1G APOSOR360139-5G
3-(Morpholino)phenylboronic acid 97%
3-(Morpholino)phenylboronic acid
Formel: C₁₀H₁₄BNO₃
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD03412095
CAS-nummer: 863377-22-4