2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsyrepinacolester
Leverandør: Apollo Scientific
Ratings: Ingen bedømmelse
Samlet vurdering
Gennemsntilig vurdering
OR360125-1G OR360125-250MG
APOSOR360125-1GEA 474 DKK
APOSOR360125-1G APOSOR360125-250MG
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsyrepinacolester
2,6-Dimethyl-4-pyridinboronsyrepinacolester
Formel: C₁₃H₂₀BNO₂
Opbevaringstemperatur: Stue temperatur
MDL Number: MFCD11617853
CAS-nummer: 325142-95-8